Key Documents
648590
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10, 15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
5′-Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt, Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt, TMP-13C10,15N2 disodium salt, dTMP-13C10,15N2 disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C10H1315N2Na2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
378.09
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]([13C]([13CH3])=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C]([H])([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
InChI
1S/C10H17N2O8P.2Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;/h5-8,13H,2-4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t5?,6-,7?,8?;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;;
chave InChI
YRWJJFJIKVFUJJ-ZBNYASLRSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)