Documentos Principais
900383
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H1215N3Na2O7P
Peso molecular:
363.08
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)