645680
Guanosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
GTP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3