Key Documents
662674
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
5′-Guanylic-15N5 acid disodium salt, GMP-15N5 disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1215N5Na2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
412.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([H])[C@]([H])(O)[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[C@]1([15N]2C3=C(C([15NH]C([15NH2])=[15N]3)=O)[15N]=C2)[H]
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
chave InChI
PVBRXXAAPNGWGE-XJFDYPTJSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3