Key Documents
650684
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
GMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C10H1215N5Na2O8P
Peso molecular:
422.08
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C@@](O)([H])[13C@@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)