Documentos Principais
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
CMP-15N3 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1215N3Na2O8P
Peso molecular:
370.14
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Categorias relacionadas
Outras notas
Molecular formula and weight reflect free acid.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)