Documentos Principais
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
Sinônimo(s):
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H36N4
Número CAS:
Peso molecular:
272.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.453
p.e.
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
chave InChI
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3