Key Documents
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H13MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
144.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.965 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C