324566
Octylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
1-Octylmagnesium chloride, n-Octylmagnesium chloride, Chlorooctylmagnesium, Octane, magnesium complex
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.929 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C8H17.ClH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?