Key Documents
637947
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethylene-2-13C bromohydrin
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
125.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
chave InChI
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.