Documentos Principais
600024
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-13C2,1,1,2,2-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Ethylene-13C2,d4 bromohydrin
About This Item
Fórmula linear:
Br13CD213CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.846 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Br[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2
chave InChI
LDLCZOVUSADOIV-URIFWVMJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup - (own results)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)