637386
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
165 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
chave InChI
WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare biologically significant 3-arylcoumarins by reacting with 3-chlorocoumarin through Suzuki reaction.
- As a substrate in the synthesis of 11-(pyridinylphenyl)steroid with progesterone agonist/antagonist profile.
- As a substrate in the preparation of α- secondary and tertiary pyridines by the reaction of pyridotriazoles with boronic acids.
- As a substrate in the palladium-catalyzed α-arylation of saturated cyclic amines and N-methyl amines.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction