704784
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Sinônimo(s):
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
chave InChI
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)