634840
Magnesium aluminate
single crystal substrate, <110>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
dureza
8.0 mohs
tamanho
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
pf
2130 °C (lit.)
densidade
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<110>
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
chave InChI
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
propriedades físicas
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.