634646
Magnesium oxide
(single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, <100>, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
About This Item
Produtos recomendados
descrição
single side polished
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
(single crystal substrate)
constante dielétrica
9.8
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: magnesium
C × L × espessura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
transmitância
200-400 nm, 90%
500-1000 nm, 98%
pf
2852 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<100>
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
propriedades físicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.