631868
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
densidade
1.500 g/mL at 25 °C
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Quantidade
Each pack contains 10 tubes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)