Key Documents
630268
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5640 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
chave InChI
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.