614874
1-Bromopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Propyl bromide-d7
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
pb
71 °C (lit.)
pf
-110 °C (lit.)
densidade
1.430 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-NCKGIQLSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?