Documentos Principais
486736
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1,1-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethyl-1,1-d2 iodide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2I
Número CAS:
Peso molecular:
157.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
69-73 °C (lit.)
pf
-108 °C (lit.)
densidade
1.974 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
chave InChI
HVTICUPFWKNHNG-CBTSVUPCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)