Documentos Principais
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH2CD2Br
Peso molecular:
128.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
71 °C (lit.)
pf
-110 °C (lit.)
densidade
1.354 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
chave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)