Documentos Principais
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7DH5O2
Peso molecular:
123.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
31 atom % D
peso molecular
122.44 by atom % calculation
pf
117-119 °C (lit.)
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)