Key Documents
614793
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7DH5O2
Peso molecular:
123.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
pf
117-119 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)