Key Documents
588652
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DO-C6D4-CDO
Número CAS:
Peso molecular:
128.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
forma
solid
pf
117-119 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.