605816
Potassium linoleate-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Linoleic acid-13C18 potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
chave InChI
BAYJYBALPIYBQQ-OTDRBMRISA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.