Documentos Principais
722847
Sigma-Aldrich
trans-6-Octadecenoic acid-1,2,3,4,5-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CH=CH(13CH2)413COOH
Peso molecular:
287.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12+/i14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
CNVZJPUDSLNTQU-LAFYPCKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)