Documentos Principais
722855
Sigma-Aldrich
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C13H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
287.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
43-44 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)