Documentos Principais
645516
Sigma-Aldrich
trans-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
trans-11-Octadecenoic acid-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
43-44 °C
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i18+1
chave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-SMHONUQDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Hervás et al.
Journal of dairy science, 103(1), 368-378 (2019-11-18)
Isotopic tracers are used to directly quantify the effect of mammary Δ9-desaturation on milk fatty acid (FA) composition, but very few studies have applied this method to measuring the endogenous synthesis of rumenic acid (RA; cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid) in