Documentos Principais
605697
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Methylhexadecanoate-13C16
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)1413CO2CH3
Peso molecular:
286.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
185 °C/10 mmHg
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+16
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
chave InChI
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)