Key Documents
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
316.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
181-182 °C (lit.)
pf
37-41 °C (lit.)
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
chave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.0 °C - closed cup