Key Documents
605867
Sigma-Aldrich
Methyl oleate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CHCH(CH2)713CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
297.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
218 °C/20 mmHg
densidade
0.877 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-/i19+1
chave InChI
QYDYPVFESGNLHU-CNJRKRGNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.