Key Documents
604704
Sigma-Aldrich
L-Lysine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)4CH(NH2)13CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
183.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i6+1;
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-SKBIKIRISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)