Documentos Principais
758159
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
Número CAS:
Peso molecular:
122.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
295-300 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Stuart G Snowden et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 72(1), 35-43 (2019-09-29)
Cholinesterase inhibitors represent three of the four treatments for Alzheimer's disease (AD), and target the pathological reduction of acetylcholine levels. Here we aimed to study the role of other neurotransmitter pathways in AD pathology. This study aimed to determine associations