Documentos Principais
604151
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
269-271 °C (lit.)
pf
6-12 °C (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
chave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)