Documentos Principais
603775
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Cl13CH213CH213CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
160.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
p.e.
144-145 °C (lit.)
densidade
1.622 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>284.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 140 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)