Documentos Principais
596779
Sigma-Aldrich
13CO2/Nitrogen(RG)/Oxygen(RG) Gas Mixture
ratio (0.033 : 96.97 : 3), 10% 13C
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
pureza isotópica
10% 13C
Formulário
gas
composição
ratio (0.033 : 96.97 : 3)
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)