Documentos Principais
600180
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
10 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CO2
Número CAS:
Peso molecular:
45.00
Beilstein:
3087932
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
1.52 (vs air)
pureza isotópica
10 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
44.10 by atom % calculation (10 atom % 13C)
pf
−78 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)