Documentos Principais
900024
Sigma-Aldrich
13CO2/12CO2(RG) Gas Mixture
ratio (1:99), ≥99% (CP)
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352119
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
gas
composição
ratio (1:99)
alteração de massa
M+1
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)