densidade de vapor
1.52 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
pf
−78.5 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Produtos recomendados
válvula de controle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolos
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane