Documentos Principais
796069
Sigma-Aldrich
13CO/H2/13CO2/N2 Gas Mixture
ratio (55:20:10:15), 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
gas
composição
ratio (55:20:10:15)
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)