Key Documents
672793
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N2 (98%)/Oxygen (RG) gas mix ratio 4:1
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
15N2O2
Peso molecular:
62.00
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
gas
pb
-183 °C (O2)
-196 °C (15N2)
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)