Documentos Principais
BAF199230001
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19923-0001
Comprimento
8.5 cm
Características e benefícios
  • Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
  • Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
  • BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4