BAF199210001
Bel-Art® Extended Handle Pestle
cone tip polypropylene, pack of 6 pieces
Sinônimo(s):
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
Materiais
cone tip polypropylene
embalagem
pack of 6 pieces
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19921-0001
C × diâmetro
21 cm × 4.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polypropylene pestle for homogenizing in centrifuge, test and grinding tubes
- Fits conical shaped 1.5 ml tubes
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF199210001-6EA | 4061832259314 |