Documentos Principais
793892
Sigma-Aldrich
15N2/O2/Ar Gas Mixture
ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
gas
composição
ratio (10:20.95:69.05)
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)