Documentos Principais
724211
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N1
(95 mole% 15N14N), 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
15NN
Número CAS:
Peso molecular:
29.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141903
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
(95 mole% 15N14N)
Ensaio
98% (CP)
Formulário
gas
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1
chave InChI
IJGRMHOSHXDMSA-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)