Documentos Principais
594709
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
chave InChI
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of:
  • Pyrrole-3-carboxylic acids
  • N-aryl-N-thiazolyl compounds via the Hantzsch reaction
  • Disubstituted oxadiazolylindole derivatives with antiinflammatory, analgesic and nitric oxide releasing activity
  • Anilino-aryl-thiazoles with inhibitory activity toward valosin-containing proteins
  • Tyrosine kinase erythropoietin inhibitors
  • E. coli methionine aminopeptidase inhibitors
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)