Documentos Principais
594598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-dihydroxyacetophenone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,10-11H,4H2
chave InChI
RAULLGKGLGXMOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R K Munns et al.
Journal of chromatography, 442, 209-218 (1988-06-17)
A method is presented for the derivatization and determination of carboxylic acids by high-performance liquid chromatography with electrochemical and ultraviolet detection. The derivatizing reagents used in this study were synthesized, and their suitability was investigated for determination of drugs and