592684
Bis(dimethylphosphino)methane
97%
Sinônimo(s):
DMPM
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.5060 (lit.)
p.e.
42 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(C)CP(C)C
InChI
1S/C5H14P2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of ruthenium carbonyl hydrido phosphanido diphosphine dinuclear complexes
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine complexes
- Phosphorus-phosphorus bond and nuclear spin-spin coupling
- Formation of a catalytic ruthenium(II)-triphos complex
Catalyst for:
- Asymmetric alkylation of racemic secondary phosphines
- Palladium-diphosphine catalyzed carbonylation of ethene
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?