Documentos Principais
591475
Sigma-Aldrich
Chloroacetamidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
128.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
98-103 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
chave InChI
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mario A Moscarello et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 467-478 (2012-11-03)
Multiple sclerosis (MS) is the most common CNS-demyelinating disease of humans, showing clinical and pathological heterogeneity and a general resistance to therapy. We first discovered that abnormal myelin hypercitrullination, even in normal-appearing white matter, by peptidylarginine deiminases (PADs) correlates strongly