Documentos Principais
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Sinônimo(s):
p-Anisaldehyde-α-d1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8DH7O2
Número CAS:
Peso molecular:
137.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
96% (CP)
p.e.
248 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)