Documentos Principais
588520
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH≡CC6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
44-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C#C
InChI
1S/C10H10O2/c1-4-8-5-9(11-2)7-10(6-8)12-3/h1,5-7H,2-3H3
chave InChI
HUSBBWQIJMRKLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Resveratrol ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R5010
Resveratrol
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.